WH0002800M1
Monoclonal Anti-GOLGA1 antibody produced in mouse
clone 6G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-MGC33154, Anti-golgi autoantigen, golgin subfamily a, 1, Anti-golgin97
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6G3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... GOLGA1(2800)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
EKPGPEMANMAPSVTNNTDLTDAREINFEYLKHVVLKFMSCRESEAFHLIKAVSVLLNFSQEEENMLKETLEYKMSWFGSKPAPKGSIRPSISNPRIPWS
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable