Merck
T9001
Sigma-Aldrich
Tricaprylin
Sigma Grade, ~99%
Synonym(e):
1,2,3-Trioctanoylglycerin, Glyceryl tricaprylate
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
Qualität
Sigma Grade
Qualitätsniveau
Assay
~99%
Dichte
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flammpunkt (°F)
392.4 °F
Flammpunkt (°C)
200.2 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)