SRP8007
DLK2 (human): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
C1QTNF3, Epidermal growth factor-like protein 9, Protein delta homolog 2 (DLK-2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Assay
>90% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
~70 kDa by SDS-PAGE
Verpackung
pkg of 10 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
≥0.2 mg/mL
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
clear
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... DLK2(65989)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)