SRP6552
TGF-β3 from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Transforming growth factor beta-3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥98% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
25.5 kDa
Verpackung
pkg of 5 μg
pkg of 50 μg
pkg of 500 μg
Konzentration
0.25 mg/mL
Verunreinigungen
≤1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
mouse ... TGF-beta-1(21803)
Allgemeine Beschreibung
Recombinant mouse TGF-β3 is a non-glycosylated, disulfide-linked homodimer, containing two 112 amino acid chains, with a total molecular weight of 25.5kDa.
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)