SRP6320
FGF-12 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
FGF12B, FHF1, Fibroblast growth factor 12
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
22.6 kDa (201 aa, 1-181 aa + His Tag)
Verpackung
pkg of 50 μg
Konzentration
1 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... FGF12(2257)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Artikel
Fibroblast growth factors in cell culture and various growth factors for your research