SRP3022
CTGFL-WISP-2 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Synonym(e):
CCN5, CT-58, Connective Tissue Growth Factor-Like protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Wirksamkeit
10-20 ng/mL
Mol-Gew.
24.3 kDa
Verpackung
pkg of 20 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
white to off-white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... WISP2(8839)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable