SRP0687
RSK Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized powder
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
RSK Substrate, ≥95% (HPLC)
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
1242.5
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Useful as a substrate for RSK1, RSK2, or RSK3 protein kinase.
Biochem./physiol. Wirkung
The RSK sub peptide sequence (KRRRLSSLRA) is based on human 40S ribosomal protein S6 (amino acid 230-239).
Sequenz
KRRRLSSLRA
Rekonstituierung
Reconstitute in distilled water to a final concentration of 1mg/mL.
Lagerung und Haltbarkeit
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)