BMSD113201TP
Benchmark Zirconium Bulk Beads
bead diam. 0.1 mm, Molecular Biology (TriplePure)
Synonym(e):
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
(zirconium)
Qualität
Molecular Biology (TriplePure)
Verpackung
pkg of 250 g
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific D1132-01TP
Bead-Durchm.
0.1 mm
Kompatibilität
BeadBug and BeadBlaster
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)