Merck
SRP0439
Sigma-Aldrich
PrCP active human
recombinant, expressed in FreeStyle 293-F cells, ≥15% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
PCP
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in FreeStyle 293-F cells
Assay
≥15% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
53 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
0.06 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... PRCP(5547)
Allgemeine Beschreibung
Human recombinant Lysosomal Pro-X carboxypeptidase, also known as angiotensinase C (GenBank Accession No. NM_005040) amino acids 31-496 with C-terminal His-tag, MW=53 kDa, expressed in HEK293 cells.
Anwendung
Useful for the cleavage of C-terminal amino acids linked to proline in peptides such as angiotension II, III and des-Arg9-bradykinin.
Rechtliche Hinweise
FreeStyle is a trademark of Invitrogen Corp.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
New enzymatic route for the inactivation of angiotensin.
H Y Yang et al.
Nature, 218(5148), 1224-1226 (1968-06-29)
F Tan et al.
The Journal of biological chemistry, 268(22), 16631-16638 (1993-08-05)
Prolylcarboxypeptidase, a lysosomal serine carboxypeptidase, cleaves COOH-terminal amino acids linked to proline, as in angiotensin II and III and [des-Arg9] bradykinin. About 25% of the enzyme protein was sequenced, and the complete sequence was deduced from its human kidney cDNA.
Lin Wang et al.
American journal of obstetrics and gynecology, 195(1), 162-171 (2006-05-10)
Renin-angiotensin System is essential for the homeostasis of blood pressure in humans. The roles of renin-angiotensin system gene polymorphisms including angiotensinogen, angiotensin-converting enzyme, renin and angiotensin II receptor, type 1 genes in the pathogenesis of preeclampsia have been extensively studied