SRP0412
Sestrin 2 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥35% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
HI95, SES2, SEST2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Assay
≥35% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
55 kDa
Verpackung
pkg of 50 μg
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... SESN2(83667)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)