SRP0409
Hsp40 active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
DNAJB1, DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
38.5 kDa
Verpackung
pkg of 100 μg
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... DNAJB1(3337)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable