SRP0125
LSD1 substrate (Di-methylated K4_H3)
≥90% (HPLC), aqueous solution
Synonym(e):
HIST1H3E, Histone H3.1
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
LSD1 substrate (Di-methylated K4_H3), ≥90% (HPLC)
Biologische Quelle
human
Assay
≥90% (HPLC)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
2283 Da
Verpackung
pkg of 500UL
Konzentration
0.55 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... HIST1H3E(8353)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.