SRP0114
NCOR2/SMRT human
recombinant, expressed in E. coli, ≥60% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Nuclear receptor corepressor 2, SMRTe, Silencing mediator of retinoic acid and thyroid hormone receptor, T3 receptor-associating factor, TRAC-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥60% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
39 kDa
Verpackung
pkg of 50 μg
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... NCOR2(9612)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)