SML2913
Dehydroxylcannabidiol
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[(1R,6R)-3-Methyl-6-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-yl]-5-pentylphenol, DH-CBD
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
oil
Optische Aktivität
[α]/D -135 to -120°, c = 0.5 in chloroform-d
Farbe
colorless to light brown
Lagertemp.
2-8°C
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)