Merck
SML1169
Sigma-Aldrich
Pitstop 2
≥98% (HPLC), powder, clathrin-mediated endocytosis inhibitor
Synonym(e):
N-[5-[(4-Bromphenyl)methylen]-4,5-dihydro-4-oxo-2-thiazolyl]-1-naphthalensulfonamid, Pitstop 2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H13BrN2O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
473.36
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Pitstop 2, ≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to light brown
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Pitstop 2 wird als Inhibitor von Clathrin-vermittelter Endozytose eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Pitstop 2 ist ein selektiver Inhibitor von Clathrin-vermittelter Endozytose, der den Ligandenzugang zur terminalen Domäne des Clathrins blockiert. Pitstop 2 hemmt selektiv das Clathrin-vermittelte Eindringen von HIV und dämpft die Dynamik der mit Clathrin bedeckten Einbuchtungen (Clathrin-Coated Pits, CCP).
Pitstop 2 ist ein selektiver Inhibitor von Clathrin-vermittelter Endozytose.
Pitstop 2 ist zudem fähig, die Permeabilitätsbarriere der Kernporen (Nuclear Pore Complex, NPC) zu beseitigen und die Bindung von Importin β zu reduzieren, was mit einer Veränderung der NPC-Ultrastruktur einhergeht. Pitstop 2 ist auch an der Hemmung der Thrombozytenaktivierung, -aggregation und -sekretion beteiligt.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Clathrin inhibitor Pitstop-2 disrupts the nuclear pore complex permeability barrier
Liashkovich I, et al.
Scientific Reports, 5, 9994-9994 (2015)
Leucine-rich repeat-containing G protein?coupled receptor 4 facilitates vesicular stomatitis virus infection by binding vesicular stomatitis virus glycoprotein
Zhang N, et al,
The Journal of Biological Chemistry, 292(40), 16527-16538 (2017)
Clathrin-mediated integrin ?IIb?3 trafficking controls platelet spreading
Gao W, et al.
Platelets, 1-12 (2017)
Maria S Ioannou et al.
Cell, 177(6), 1522-1535 (2019-05-28)
Metabolic coordination between neurons and astrocytes is critical for the health of the brain. However, neuron-astrocyte coupling of lipid metabolism, particularly in response to neural activity, remains largely uncharacterized. Here, we demonstrate that toxic fatty acids (FAs) produced in hyperactive
Holger Haselmann et al.
Neuron, 100(1), 91-105 (2018-08-28)
AMPA receptors are essential for fast excitatory transmission in the CNS. Autoantibodies to AMPA receptors have been identified in humans with autoimmune encephalitis and severe defects of hippocampal function. Here, combining electrophysiology and high-resolution imaging with neuronal culture preparations and