Wichtige Dokumente
SMB01053
Arnicolide C
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
11,13-Dihydrohelenalin isobutyrate, 6-O-Isobutyryl-11,13-dihydrohelenalin, Isobutyroylplenolin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant
Assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Mol-Gew.
334.41
Löslichkeit
water: slightly soluble
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1[C@H]2[C@H]([C@@H]([C@]3([C@H]([C@@H](C2)C)C=CC3=O)C)OC(=O)C(C)C)[C@@H](C1=O)C
InChI
1S/C19H26O5/c1-9(2)17(21)24-16-15-11(4)18(22)23-13(15)8-10(3)12-6-7-14(20)19(12,16)5/h6-7,9-13,15-16H,8H2,1-5H3/t10-,11+,12+,13-,15-,16+,19+/m1/s1
InChIKey
WKUOPGZYLRFCHJ-APDQSUQKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)