Wichtige Dokumente
SMB00541
Sclerotioramine
≥95% (LC/MS-UV)
Synonym(e):
[(7R)-5-chloro-3-[(1E,3E,5S)-3,5-dimethylhepta-1,3-dienyl]-7-methyl-6,8-dioxo-2H-isoquinolin-7-yl] acetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (LC/MS-UV)
Form
solid
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCC(/C=C(/C=C/C1=CC2=C(C(C(OC(C)=O)(C(C2=CN1)=O)C)=O)Cl)C)C
InChI
1S/C21H24ClNO4/c1-6-12(2)9-13(3)7-8-15-10-16-17(11-23-15)19(25)21(5,27-14(4)24)20(26)18(16)22/h7-12,23H,6H2,1-5H3/b8-7+,13-9+
InChIKey
DOUKEKLEUAGITQ-NJHPPEEMSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)