Wichtige Dokumente
SMB00394
β-GlcNAc-PEG3-Azide
≥95%
Synonym(e):
(8-Azido-3,6-dioxaoctyl) 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, 2-{2-[2-azidoethoxy]ethoxy}ethyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Assay
≥95%
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](OCCOCCOCCN=[N+]=[N-])[C@H](NC(C)=O)C(O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H26N4O8/c1-9(20)17-11-13(22)12(21)10(8-19)26-14(11)25-7-6-24-5-4-23-3-2-16-18-15/h10-14,19,21-22H,2-8H2,1H3,(H,17,20)/t10?,11-,12+,13?,14+/m0/s1
InChIKey
FLYIOTWDNWJXHY-ALMXHQDSSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)