Wichtige Dokumente
900917
N-Azidoacetylmannosamine-tetraacylated
95%
Synonym(e):
Ac4ManNAz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[N+](=[N-])=NCC(=O)N[C@H]1[C@H]([C@@H]([C@H](OC1OC(=O)C)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
InChI
1S/C16H22N4O10/c1-7(21)26-6-11-14(27-8(2)22)15(28-9(3)23)13(16(30-11)29-10(4)24)19-12(25)5-18-20-17/h11,13-16H,5-6H2,1-4H3,(H,19,25)/t11-,13+,14-,15-,16?/m1/s1
InChIKey
HGMISDAXLUIXKM-LIADDWGISA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
900917-50MG | 4061833251447 |