SAB5702958
Anti-CDC27 Antibody, clone 7U5A3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ANAPC3, APC3, CDC27Hs, D0S1430E, D17S978E, H-NUC, HNUC, NUC2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7U5A3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
100 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.89 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
NPLCKFHRASVLFANEKYKSALQELEELKQIVPKESLVYFLIGKVYKKLGQTHLALMNFSWAMDLDPKGANNQIKEAIDKRYLPDDEEPITQEEQIMGTDESQESSMTDADDTQLHAAESDEF
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CDC27(996)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1