SAB5702582
Anti-Renin Antibody, clone 1L1B7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
HNFJ2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
1L1B7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
50 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.68 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MDGWRRMPRWGLLLLLWGSCTFGLPTDTTTFKRIFLKRMPSIRESLKERGVDMARLGPEWSQPMKRLTLGNTTSSVILTNYMDTQYYGEIGIGTPPQTFK
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... REN(5972)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)