SAB5702089
Anti-hnRNP E1/PCBP1 Antibody, clone 7M1K0, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
PCBP1, HEL-S-85, HNRPE1, HNRPX, hnRNP-E1, hnRNP-X, poly(rC)-binding protein 1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7M1K0, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
40 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MDAGVTESGLNVTLTIRLLMHGKEVGSIIGKKGESVKRIREESGARINISEGNCPERIITLTGPTNAIFKAFAMIIDKLEEDINSSMTNSTAASRPPVTL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PCBP1(5093)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)