SAB56000302
Anti-CD13 Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM403, affinity purified immunoglobulin
Synonym(e):
Aminopeptidase N, Myeloid plasma membrane glycoprotein CD13
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM403, monoclonal
recombinant monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:100- 1:200
western blot: 1:1000-1:2000
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ANPEP(290)
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)