Merck
SAB5200013
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AHSA1 antibody produced in mouse
clone 25F2.D9, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-Aha1, Anti-Ahsa1, Anti-C14orf3, Anti-HspC322, Anti-p38
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
25F2.D9, monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 38 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Ahsa1(217737)
Spezifität
Detects ~38 kDa. Can run up to 45 kDa on SDS Page.
Immunogen
Mouse Aha1
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in 0.02 M potassium phosphate, 0.15 M sodium chloride, pH 7.2, and 0.09% sodium azide
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable