SAB3701426
Monoclonal Anti-AKT pS473 antibody produced in mouse
clone 17F6.B11, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-8 hydroxy 2’ deoxyguanosine antibody, Anti-C-AKT, Anti-PKB, Anti-Protein kinase B, Anti-RAC-PK-alpha
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
17F6.B11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, monkey, rat, human
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AKT1(207)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB3701426-100UG | 4061834057970 |