Wichtige Dokumente
SAB4200770
Anti-Human IgG4-Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
clone HP-6025, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-Human immunoglobulin G4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HP-6025, monoclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:80,000-1:160,000 using 1 μg/mL human IgG4 for coating
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Antibody-based serology tests are useful in identifying subjects with an adaptive immune response to the SARS-CoV-2 virus. Anti-human immunoglobulin antibodies allow for quick and simple, yet reliable assays with easy readouts and can also be adapted for high-throughput screening.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200770-1VL | 4061824080834 |