SAB4200621
Anti-CSPG4 Antibody
mouse monoclonal, 2164B6
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Monoclonal Anti-NG2/CSPG4 antibody produced in mouse, clone 2164B6, purified from hybridoma cell culture
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2164B6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 2.5-5 μg/test using SK-Mel-28 cells.
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using A375 cells.
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CSPG4(1464)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)