Wichtige Dokumente
SAB4200548
Anti-IDH1 (R132H) antibody, Mouse monoclonal
clone HMab-1, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Idh1 R132H Antibody, Idh1 R132H Antibody - Anti-IDH1 (R132H) antibody, Mouse monoclonal, Anti-IDCD, Anti-IDH, Anti-IDP, Anti-IDPC, Anti-Isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), soluble, Anti-NADP(+)-specific ICDH, Anti-NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, cytosolic, Anti-NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, peroxisomal, Anti-Oxalosuccinate decarboxylase, Anti-PICD
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HMab-1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~43 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
western blot: 4.0-8.0 μg/mL using extract of HEK-293T cells overexpressing IDH1R132H.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research pathology
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IDH1(3417)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- in immunoblotting
- in immunohistochemistry
- in western blotting
- in cell cycle analysis and apoptosis assays
- in chromatin immunoprecipitation (ChIP) assay
- in in vitro migration assay
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?