SAB1409584
Monoclonal Anti-PTPRN antibody produced in mouse
clone 8E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8E3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 37.51 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... PTPRN(5798)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
LLQPYLFHQFGSRDGSRVSEGSPGMVSVGPLPKAEAPALFSRTASKGIFGDHPGHSYGDLPGPSPAQLFQDSGLLYLAQELPAPSRARVPRLPEQGSSSRAEDSPEG
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable