SAB1400313
Anti-PARG antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-PARG99
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PARG(8505)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MNAGPGCEPCTKRPRWGAATTSPAASDARSFPSRQRRVLDPKDAHVQFRVPPSSPACVPGRAGQHRGSATSLVFKQKTITSWMDTKGIKTAESESLDSKENNNTRIESMMSSVQKDNFYQHNVEKLENVSQLSLDKSPTEKSTQYLNQHQTAAMCKWQNEGKHTEQLLESEPQTVTLVPEQFSNANIDRSPQNDDHSDTDSEENRDNQQFLTTVKLANAKQTTEDEQAREAKSHQKCSKSCDPGEDCASCQQDEIDVVPESPLSDVGSEDVGTGPKNDNKLTRQESCLGNSPPFEKESEPESPMDVDNSKNSCQDSEADEETSPGFDEQEDGSSSQTANKPSRFQARDADIEFRKRYSTKGGEVRLHFQFEGGESRTGMNDLNAKLPGNISSLNVECRNSKQHGKKDSKITDHFMRLPKAEDRRKEQWETKHQRTERKIPKYVPPHLSPDKKWLGTPIEEMRRMPRCGIRLPLLRPSANHTVTIRVDLLRAGEVPKPFPTHYKDLWDNKHVKMPCSEQNLYPVEDENGERTAGSRWELIQTALLNKFTRPQNLKDAILKYNVAYSKKWDFTALIDFWDKVLEEAEAQHLYQSILPDMVKIALCLPNICTQPIPLLKQKMNHSITMSQEQIASLLANAFFCTFPRRNAKMKSEYSSYPDINFNRLFEGRSSRKPEKLKTLFCYFRRVTEKKPTGLVTFTRQSLEDFPEWERCEKPLTRLHVTYEGTIEENGQGMLQVDFANRFVGGGVTSAGLVQEEIRFLINPELIISRLFTEVLDHNECLIITGTEQYSEYTGYAETYRWSRSHEDGSERDDWQRRCTEIVAIDALHFRRYLDQFVPEKMRRELNKAYCGFLRPGVSSENLSAVATGNWGCGAFGGDARLKALIQILAAAAAERDVVYFTFGDSELMRDIYSMHIFLTERKLTVGDVYKLLLRYYNEECRNCSTPGPDIKLYPFIYHAVESCAETADHSGQRTGT
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable