Wichtige Dokumente
RES0797P-A7
Kaliumsulfat
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Kaliumsulfat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
98.5-101.0% dry basis
Form
powder
Verunreinigungen
Heavy metals; tested, Chloride; tested
Eignung
suitable for manufacturing use
SMILES String
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
RES0797P-A702X: 1 kg container
RES0797P-A704X: 10 kg container
RES0797P-A705X: 25 kg container
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?