Wichtige Dokumente
PZ0407
PF-04957325
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-[[(2R)-4-(2-Thiazolylmethyl)-2-morpholinyl]methyl]-5-(trifluoromethyl)-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine, 3-[[(2R)-4-(thiazol-2-ylmethyl)morpholin-2-yl]methyl]-5-(trifluoromethyl)triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(C1=NC2=C(C(N)=N1)N=NN2C[C@@H]3OCCN(C3)CC4=NC=CS4)F
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Self-react. C
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable