Merck
PZ0278
Sigma-Aldrich
PF-05020182
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[4,6-Dimethoxy-2-(4-methoxy-1-piperidinyl)-5-pyrimidinyl]-3,3-dimethyl-butanamide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H30N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
366.46
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O=C(CC(C)(C)C)NC1=C(OC)N=C(N2CCC(OC)CC2)N=C1OC
InChI
1S/C18H30N4O4/c1-18(2,3)11-13(23)19-14-15(25-5)20-17(21-16(14)26-6)22-9-7-12(24-4)8-10-22/h12H,7-11H2,1-6H3,(H,19,23)
InChIKey
XHJMCIALHJMEBB-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
PF-05020182 is a Kv7.2/4 potassium channel opener.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)