Merck
P7521
Sigma-Aldrich
Pro-Arg 4-methoxy-β-naphthylamide acetate salt
powder
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H30N6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.32
Form
powder
Qualitätsniveau
Farbe
light orange
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1cc(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C2CCCN2)cc3ccccc13
InChI
1S/C22H30N6O3/c1-31-19-13-15(12-14-6-2-3-7-16(14)19)27-21(30)18(9-5-11-26-22(23)24)28-20(29)17-8-4-10-25-17/h2-3,6-7,12-13,17-18,25H,4-5,8-11H2,1H3,(H,27,30)(H,28,29)(H4,23,24,26)
InChIKey
VCBSBIGZWZKYIY-UHFFFAOYSA-N
Substrate
Fluorogenic substrate for cathepsin c
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
F A Dolbeare et al.
Clinical chemistry, 23(8), 1485-1491 (1977-08-01)
Enzyme activity can be measured in single cells or in cell suspensions by either static or flow microfluorometry when a fluorogenic substrate is used. We have used amino acid derivatives of arylamines as fluorogenic substrates for tagging cellular proteinases. The