Wichtige Dokumente
O9139
N-(3-Oxododecanoyl)-L-homoserine lactone
≥98% (TLC)
Synonym(e):
3-Oxo-C12-HSL
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
N-(3-Oxododecanoyl)-L-homoserine lactone, quorum sensing signaling molecule
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Farbe
white
Anwendung(en)
cell analysis
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCC(=O)CC(=O)N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C16H27NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(18)12-15(19)17-14-10-11-21-16(14)20/h14H,2-12H2,1H3,(H,17,19)/t14-/m0/s1
InChIKey
PHSRRHGYXQCRPU-AWEZNQCLSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Biosynthesis in Pseudomonas aeruginosa PAO1