Wichtige Dokumente
N6133
4-Nitrophenyl N,N′-diacetyl-β-D-Chitobiosid
≥99% (TLC), powder
Synonym(e):
pNP-chitobiose
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
4-Nitrophenyl N,N′-diacetyl-β-D-Chitobiosid, ≥99% (TLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (TLC)
Form
powder
Löslichkeit
DMF: 24.50-25.50 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O[C@@H]2CO)Oc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C22H31N3O13/c1-9(28)23-15-18(31)17(30)13(7-26)36-22(15)38-20-14(8-27)37-21(16(19(20)32)24-10(2)29)35-12-5-3-11(4-6-12)25(33)34/h3-6,13-22,26-27,30-32H,7-8H2,1-2H3,(H,23,28)(H,24,29)/t13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22+/m1/s1
InChIKey
HWBFEVWOQMUQIE-MVEDJEFUSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?