N2662
Anti-Nucleolin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-C23
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 105 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using 250 μg RIPA lysate of human HeLa cells
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extract of mouse NIH3T3 cells or rat PC12 cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NCL(4691)
mouse ... Ncl(17975)
rat ... Ncl(25135)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Western Blotting (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable