MTCB120013BK
MTC™ Bio Western Blot Box
L × W × D 4 5/8 in. (11.7 cm) × 3 1/2 in. (8.9 cm) × 1 1/8 in. (2.8 cm), black
Synonym(e):
multi blot box, stacking western blot box
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
black
polystyrene
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio B1200-13BK
L × B × T
4 5/8 in. (11.7 cm) × 3 1/2 in. (8.9 cm) × 1 1/8 in. (2.8 cm)
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- A perfect box for every blot
- Reduce antibody usage
- Hinged lid minimizes evaporation
- For halves, wholes, strips or minis
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)