MTCB120017
MTC™ Bio Western Blot Box
L × W × D 6 in. (15.2 cm) × 4 in. (10.2 cm) × 1 1/4 in. (3.2 cm), clear
Synonym(e):
multi blot box, stacking western blot box
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear
polystyrene
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio B1200-17
L × B × T
6 in. (15.2 cm) × 4 in. (10.2 cm) × 1 1/4 in. (3.2 cm)
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- A perfect box for every blot
- Reduce antibody usage
- Hinged lid minimizes evaporation
- For halves, wholes, strips or minis
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)