Wichtige Dokumente
MSST0017
SILu™Prot IL6 Interleukin 6 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C- and 15N-labeled
Synonym(e):
B-cell stimulatory factor 2 (BSF-2), CTL differentiation factor (CDF), Hybridoma growth factor, IL-6, Interferon beta-2 (IFN-beta-2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Assay
98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Eignung
suitable for mass spectrometry (standard)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IL6(3569)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Suggested Quantitative Analysis Parameters
(MRM settings provided for three suggested peptides)
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)