Wichtige Dokumente
MAK189
A-KG-Dehydrogenase-Aktivitätsassay-Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
Synonym(e):
α-KG-Dehydrogenase-Aktivitätsassay-Kit, α-Ketoglutaratdehydrogenase-Aktivitätsassay-Kit, kolorimetrisch, AKGDH-Assay-Kit, Alpha-Ketoglutaratdehydrogenase-Aktivitätsassay-Kit, kolorimetrisch, OGDC-Aktivitäts-Assay-Kit, Oxoglutaratdehydrogenase-Assay-Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
endocrinological disorders, diabetes; orthopedic diseases; neurological disorders; rheumatological diseases; cancer; cardiovascular diseases
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... OGDH(4967)
mouse ... OGDH(18293)
rat ... OGDH(360975)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Eignung
Prinzip
Nur Kit-Komponenten
- KGDH Assay Buffer
- KGDH Substrate
- KGDH Developer
- NADH Standard
- KGDH Positive Control
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)