Merck
H4542
Sigma-Aldrich
Cytochrome P450 2C9*3 (I359L), human
recombinant, expressed in E. coli
Synonym(e):
Cytochrome P450, purified, soluble, CYP2C9 I359L, CYP2C9 Il359Leu
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Beschreibung
purified, soluble
Form
liquid
Spezifische Aktivität
3-56 units/mg protein
Mol-Gew.
54423.1 g/mol
Konzentration
3.5-25 mg protein/mL (protein)
50-150 nmol/mL
6-14 nmol/mg protein (specific content)
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... CYP2C9(1559)
Allgemeine Beschreibung
Supplied as purified soluble proteins, rather than microsomal preparations.
Einheitendefinition
One unit will convert 1.0 nanomole of diclofenac (2-(2,6-dichloranilino) phenylacetic acid) 4`-hydroxylated product per minute at pH 7.4 at 37 °C.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)