Merck
H3760
Sigma-Aldrich
Hämoglobin aus Rinderblut
dried erythrocytes
Synonym(e):
Hb, Methämoglobin, Rinder-Hämoglobin
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
42030116
NACRES:
NA.61
Biologische Quelle
bovine blood
Qualitätsniveau
Form
dried erythrocytes
Mol-Gew.
Mr ~64500
Löslichkeit
0.6 M HCl: soluble 20 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Die Löslichkeit von α-Elastin wird bei der Entwicklung von Elastin-mimetischen Biomaterialien genutzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Sauerstoff-Transporter, KEIN Radikalfänger
Sauerstofftransporter. Das Gleichgewicht zwischen Fe2+ und Fe3+ ist ein physiologischer Indikator für die Oxygenierung des Blutes. Desoxygeniertes Hämoglobin liefert einen Rückführungsmechanismus, indem Nitrit zu NO reduziert wird, d. h. zu einem Vasodilatator, der den Blutfluss an sauerstoffarmes Gewebe erhöht.
Qualität
Methemoglobin and oxyhemoglobin content is not determined.
Vorsicht
Da natives Hämoglobin an der Luft spontan oxidiert, können diese Zubereitungen vorwiegend Methämoglobin enthalten.
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michael Helton et al.
Biomedical optics express, 13(3), 1595-1608 (2022-04-14)
Measurements of time-resolved reflectance from a homogenous turbid medium can be employed to retrieve the absolute values of its optical transport coefficients. However, the uncertainty in the temporal shift of the experimentally determined instrument response function (IRF) with respect to
Byoungwook Bang et al.
Current protocols in pharmacology, 72, 5-5 (2016-03-21)
Animal models of experimentally induced inflammatory bowel disease (IBD) are useful for understanding more about the mechanistic basis of the disease, identifying new targets for therapeutic intervention, and testing novel therapeutics. This unit provides detailed protocols for five widely used
Reactivity of sorbate and glycerol in some model intermediate moisture systems
Z.A. Obanu, D.A. Ledward
Food Chemistry, 21, 57-75 (1986)
Van Phuc Nguyen et al.
Journal of biophotonics, 10(4), 577-588 (2016-05-03)
A variety of thermal therapeutic methods have been investigated to treat bladder tumors but often cause bowel injury and bladder wall perforation due to high treatment dosage and limited clinical margins. The objective of the current study is to develop
Glutamic acid reactivity in heated protein and protein-alginate mixtures.
C. G. Oates, d. A. Ledward, J. R. Mitchell and Hodgson.
International Journal of Food Science and Technology, 5, 477-483 (1987)