GE10600123
Amersham™ Hybond® LFP Western blotting membrane sandwich, PVDF
pore size 0.2 μm, sheet W × L 80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers, pkg of 10 ea
Synonym(e):
blotting and detection, blotting membrane
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 10600123
Blatt B × L
80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers
Porengröße
0.2 μm pore size
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Contains 10 Western blotting sandwiches, consisting of precut Amersham Hybond LFP 0.2 µm PVDF membranes preassembled with 2 × 3MM Chr Blotting papers.
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)