Merck
WHA3030662
Whatman® Chromatographie-Papiere aus Cellulose
3MM CHR, W × L 7.5 cm × 100 m, pkg of 1 roll
Synonym(e):
Whatman paper, Z742406, blotting papers, cellulose membranes
About This Item
UNSPSC-Code:
41115727
NACRES:
NB.24
Materialien
cellulose membrane
roll
Qualität
for chromatography
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
3MM CHR
Verpackung
pkg of 1 roll
Hersteller/Markenname
Whatman 3030-662
Whatman Article No. 28419274 (US reference)
Parameter
130 mm/30 min flow rate
2.6 cm/hr speed
B × L
7.5 cm × 100 m
Grundgewicht
185 g/m2
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Reine Zellulose, in verschiedenen Sorten erhältlich - passend für ihre Anwendung.
Typ 1 Chr: Standard für Chromatographie. Dünnes Papier mit glatter Oberfläche, mittelschnell laufend.
Typ 2 Chr: Für Anwendungen mit höherer Auflösung geeignet. Dünnes Papier mit gl. Oberfläche, langsam laufend.
Typ 3MM Chr: Für Elektrophorese und allgemeine Chromatographie. Dickes Papier mit glatter Oberfläche, mittelschnell.
Typ 4 Chr: Für Routine- oder repetitive Chromatographie mit geringer Beladung. Dünnes Papier mit glatter Oberfläche, schnell.
Typ DE 81: DEAE Cellulosepapier. Schwach basischer Anionentauscher. Dünnes Papier, mittelschnell.
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Susana Campuzano et al.
Applied and environmental microbiology, 75(18), 5972-5980 (2009-07-28)
A Streptococcus mitis genomic DNA fragment carrying the SMT1224 gene encoding a putative beta-galactosidase was identified, cloned, and expressed in Escherichia coli. This gene encodes a protein 2,411 amino acids long with a predicted molecular mass of 268 kDa. The