Merck
EP5490038002
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-45-8-17, non aerosol tight, to hold, 8 x 15 mL conical tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
to hold 8 x 15 mL conical tubes
to hold 8 x 17 x 118 - 123 mm
fixed angle rotor
non aerosol tight
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5490038002 (EU)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Allgemeine Beschreibung
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)