Merck
EP5427727000
Eppendorf® Adapter
holds 1 x 50 mL Falcon for rotor F-35-6-30, pack of 2 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
holds 1 x 50 mL Falcon for rotor F-35-6-30
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5427727000
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)