Merck
EP3125000176
Eppendorf® Research® Plus Move It pipette
no. of channels, 8, volume 30-300 μL, cone distance 4.5-14 mm, orange
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Materialien
orange
Leistungsmerkmale
no. of channels 8
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 3125000176
cone distance
4.5-14 mm
Volumen
30-300 μL
Allgemeine Beschreibung
  • Adjustable tip spacing pipette
  • Multi-channel pipette
  • 8-channel
  • 30-300μL
  • 9mm cone distance
  • Orange
Anwendung
  • Forward pipetting
  • Reverse pipetting
  • Removal of supernatants
  • Sample mixing
  • Phase extraction
  • Filling of plates, gels, and reaction vessel
Leistungsmerkmale und Vorteile
Air cushioned pipettes with variable volume and adjustable tip spacing
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)