Merck
CLS431222
Corning®-Spritzenvorsatzfilter
regenerated cellulose membrane, diam. 25 mm, pore size 0.2 μm
Synonym(e):
disposable syringe filters, sterile syringe filters, syringe filters
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
NACRES:
NB.24
Materialien
polypropylene housing
regenerated cellulose membrane
Beschreibung
female luer lock/male luer slip
Sterilität
sterile
Verpackung
case of 50
Hersteller/Markenname
Corning 431222
Durchmesser
25 mm
Porengröße
0.2 μm
Fitting
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet (slip)
Allgemeine Beschreibung
Corning-Spritzenvorsatzfilter sind zu 100 % auf ihre Integrität geprüft, sind zertifiziert nicht pyrogen und nicht zytotoxisch und werden in Übereinstimmung mit ISO-9002-Standards hergestellt. Es sind vielfältige Membranen für unterschiedliche Bedürfnisse erhältlich.
PES für geringe Proteinbindung und schnellere Fließgeschwindigkeiten; tensidfreies Celluloseacetat (SFCA) für geringste Proteinbindung; PTFE für Chemikalienresistenz; und regenerierte Cellulose (RC) als beste Wahl für die DMSO-Verträglichkeit.
These Corning syringe filters have polypropylene copolymer housings, female luer lock inlets and male luer slip outlets.
  • Regenerated cellulose (RC) membranes are the best choice for DMSO compatibility
  • 100% integrity tested, sterile and certified nonpyrogenic and noncytotoxic
  • Manufactured in accordance with ISO 9002 standards
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)