WHA10463607
Whatman® ReZist® Spritzenvorsatzfilter
50 mm, pore size 0.2 μm, PTFE membrane, sterile, pkg of 10 ea
Synonym(e):
Z698822
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE membrane
polypropylene housing
Sterilität
sterile
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 10463607
Whatman Article No. 28415864 (US reference)
Durchmesser
50 mm
Volumen
≤100 mL
Porengröße
0.2 μm
Fitting
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Das Whatman-ReZist-Sortiment an Spritzenvorsatzfiltern wurde speziell für die Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel entwickelt. Diese Filter sind ideal für die Klärung von aggressiven organischen Lösungsmitteln. ReZist-30-mm-Filter können auch als Entlüftungsfilter für kleine Gefäße verwendet werden.
Merkmale von ReZist für die HPLC-Probenvorbereitung
- Die hydrophobe PTFE-Membran ist mit Polypropylen laminiert
- 13 mm Durchmesser mit Mini-Tip
- 13 mm Durchmesser mit äußerst geringem Totvolumen < 10 μ
Funktionen von ReZist zur Entlüftung
- Integrierte, dauerhaft hydrophobe PTFE-Membranen
- Polypropylenhalter
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Integral hydrophobic PTFE venting membrane is resistant to harsh solvents
- Can be autoclaved multiple times without loss of integrity
- Integrity-testable (bubble point or water breakthrough pressure in situ methods)
- Lightweight: avoids the collapsing of tubing that can be caused by heavy filter devices
- Appropriate for in-line HPLC sample preparation
Eignung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)